accessibility menu, dialog, popup

UserName

ZnCH3H3C

CAS RN 557-20-0

IUPAC Nor: diethylzinc
Synonymes: diethylzinc|diethyl zinc|zinc diethyl|zinc ethyl|diethylzink|ZnEt2|zinc ethide|DEZ|zinkdiethyl
Poids moléculaire (g/mol): 123.5
Formule moléculaire: C4H10Zn
InChi Key: HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[Zn]CC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats