accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHNNCl

CAS RN 55408-11-2

IUPAC Nor: 5-(chloromethyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Synonymes: 5-(chloromethyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Poids moléculaire (g/mol): 118.52
Formule moléculaire: C2H3ClN4
InChi Key: AGWSISOYPHROLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC1=NNN=N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)