missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlorométhyl-1H-tétrazole, 95%

Numéro de catalogue. AAH61643MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH61643MD 250 mg
AAH6164303 1 g
AAH6164306 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH61643MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H61643MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 55408-11-2 | C2H3ClN4 | 118,52 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 55408-11-2
Formule moléculaire C2H3ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 118.52
Numéro MDL MFCD00512845
Clé InChI AGWSISOYPHROLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloromethyl-1h-tetrazole, 5-chloromethyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-chloromethyl, 5-chloromethyl-1 2 h-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, chloromethyltetrazole, pubchem9133, 5-chloromethyltetrazole
PubChem CID 12205080
Nom de l’IUPAC 5-(chlorométhyl)-2H-tétrazole
SOURIRES ClCC1=NNN=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Chloromethyl-1H-tetrazole
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de formule 118.53
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche