CAS RN 5424-27-1
IUPAC Nor:
[(4-aminophenyl)methyl]phosphonic acid
Synonymes:
(4-aminophenyl)methylphosphonic acid
Poids moléculaire (g/mol):
187.14
Formule moléculaire:
C7H10NO3P
InChi Key:
NEKHKXMBGWNTOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(CP(O)(O)=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
(4-Aminobenzyl)phosphonique Acide 98,0+%, TCI America™
CAS: 5424-27-1 Formule moléculaire: C7H10NO3P Poids moléculaire (g/mol): 187.135 Numéro MDL: MFCD00070204 Clé InChI: NEKHKXMBGWNTOO-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 223978 Nom de l’IUPAC: Acide méthylphosphonique (4-aminophényl) SOURIRES: C1=CC(=CC=C1CP(=O)(O)O)N