CAS RN 537-39-3
CAS RN 537-39-3
IUPAC Nor:
1,3-bis[(9E)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (9E)-octadec-9-enoate
Synonymes:
trielaidin glycerol trielaidate trielaidoylglycerol
Poids moléculaire (g/mol):
885.45
Formule moléculaire:
C57H104O6
InChi Key:
PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N
SMILES:
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
1
–
1
de
1
résultats
1
Trielaidin 96.0+%, TCI America™
CAS: 537-39-3 Formule moléculaire: C57H104O6 Poids moléculaire (g/mol): 885.45 Numéro MDL: MFCD00067496 Clé InChI: PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N Synonyme: Glycerol Elaidate, 1,2,3-Tri(trans-9-octadecenoyl) Glycerol CID PubChem: 5364673 ChEBI: CHEBI:53759 Nom IUPAC: 1,3-bis[(9E)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (9E)-octadec-9-enoate SMILES: CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC