CAS RN 532-28-5
CAS RN 532-28-5
IUPAC Nor:
2-hydroxy-2-phenylacetonitrile
Synonymes:
mandelonitrile glycolonitrile, phenyl- benzaldehyde cyanohydrin nitril kyseliny mandlove phenyl-glycolonitrile benzaldehydkyanhydrin phenylglycolonitrile α-hydroxybenzeneacetonitrile mandelic acid nitrile amygdalonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
133.15
Formule moléculaire:
C8H7NO
InChi Key:
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(C#N)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Mandelonitrile 97.0+%, TCI America™
CAS: 532-28-5 Formule moléculaire: C8H7NO Poids moléculaire (g/mol): 133.15 Numéro MDL: MFCD00004487 Clé InChI: NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYNA-N Synonyme: mandelonitrile,benzaldehyde cyanohydrin,amygdalonitrile,phenylglycolonitrile,mandelic acid nitrile,glycolonitrile, phenyl,benzaldehydkyanhydrin,acetonitrile, hydroxyphenyl,nitril kyseliny mandlove,alpha-hydroxybenzeneacetonitrile CID PubChem: 10758 ChEBI: CHEBI:16910 Nom IUPAC: 2-hydroxy-2-phenylacetonitrile SMILES: OC(C#N)C1=CC=CC=C1