CAS RN 529-19-1
IUPAC Nor:
2-methylbenzonitrile
Synonymes:
2-methylbenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
117.15
Formule moléculaire:
C8H7N
InChi Key:
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=CC=C1C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
o-Tolunitrile 98,0+%, TCI America™
CAS: 529-19-1 Formule moléculaire: C8H7N Poids moléculaire (g/mol): 117.151 Numéro MDL: MFCD00001792 Clé InChI: NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: o-tolunitrile,2-cyanotoluene,o-toluonitrile,benzonitrile, 2-methyl,o-cyanotoluene,o-tolylnitrile,o-toluic nitrile,2-methylbenzenecarbonitrile,o-methylbenzonitrile,2-tolunitrile PubChem CID: 10721 Nom de l’IUPAC: 2-méthylbenzonitrile SOURIRES: CC1=CC=CC=C1C#N