accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 52093-27-3

FFFSOOOFFFSOOOFFFSOOOPr

CAS RN 52093-27-3

IUPAC Nor: praseodymium(3+) tritrifluoromethanesulfonate
Synonymes: praseodymium(3+) tritriflate
Poids moléculaire (g/mol): 588.1
Formule moléculaire: C3F9O9PrS3
InChi Key: ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats