CAS RN 50448-95-8
IUPAC Nor:
2-ethylhexyl 3-sulfanylpropanoate
Synonymes:
2-ethylhexyl 3-sulfanylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol):
218.36
Formule moléculaire:
C11H22O2S
InChi Key:
SUODCTNNAKSRHB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCCC(CC)COC(=O)CCS
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Ethylhexyl 3-Mercaptopropionate 98,0+%, TCI America™
CAS: 50448-95-8 Formule moléculaire: C11H22O2S Poids moléculaire (g/mol): 218.355 Numéro MDL: MFCD00087933 Clé InChI: SUODCTNNAKSRHB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-Mercaptopropionic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Octyl Ester, 2-Octyl 3-Mercaptopropionate PubChem CID: 92640 Nom de l’IUPAC: 2-éthylhexyl 3-sulfanylpropanoate SOURIRES: CCCCC(CC)COC(=O)CCS