accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFHNNH2FFFHCl

CAS RN 502496-23-3

IUPAC Nor: [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Synonymes: [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 280.6
Formule moléculaire: C8H7ClF6N2
InChi Key: OPIOKSFIERNABH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NNC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats