missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylhydrazine hydrochlorhydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH3297506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3297506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH3297506 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3297506

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 502496-23-3 | Molecular Formula: C8H7ClF6N2 | Molecular Weight: 280.598 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 502496-23-3
Formule moléculaire C8H7ClF6N2
Poids moléculaire (g/mol) 280.598
Numéro MDL MFCD03094165
Clé InChI OPIOKSFIERNABH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-ditrifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3,5-bis trifluoromethy phenylhydrazine hcl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, ksc491e7p, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochlor
PubChem CID 12494556
Nom de l’IUPAC [3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]hydrazine; Chlorhydrate
SOURIRES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NN)C(F)(F)F.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∽208 °C (décomposition)
Quantité 5 g
Poids de formule 280.6
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche