CAS RN 497-37-0
IUPAC Nor:
bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Synonymes:
2-norbornanol exo-norborneol
Poids moléculaire (g/mol):
112.17
Formule moléculaire:
C7H12O
InChi Key:
ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC1CC2CCC1C2
1
–
1
de
1
résultats
1
exo-Norborneol 98,0+%, TCI America™
CAS: 497-37-0 Formule moléculaire: C7H12O Poids moléculaire (g/mol): 112.17 Numéro MDL: MFCD00167747,MFCD00136051 Clé InChI: ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N PubChem CID: 12313473 Nom de l’IUPAC: Bicyclo[2.2.1]Heptan-2-OL SOURIRES: OC1CC2CCC1C2