missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

exo-Norborneol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N07755G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N07755G 5 g
N077525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N07755G Fournisseur TCI America Code fournisseur N07755G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 497-37-0
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00167747,MFCD00136051
Clé InChI ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 12313473
Nom de l’IUPAC Bicyclo[2.2.1]Heptan-2-OL
SOURIRES OC1CC2CCC1C2

Spécifications

Nom ou substance chimique exo-Norborneol
Point de fusion 128 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 177 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 112.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline