CAS RN 497-36-9
IUPAC Nor:
bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Synonymes:
2-norbornanol exo-norborneol
Poids moléculaire (g/mol):
112.17
Formule moléculaire:
C7H12O
InChi Key:
ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC1CC2CCC1C2
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
endo-(±)-Norbornéol, 92%, Thermo Scientific™
endo-(±)-Norbornéol, 92%, Thermo Scientific™
CAS: 497-36-9 Formule moléculaire: C7H12O Poids moléculaire (g/mol): 112.17 Numéro MDL: MFCD00167747,MFCD00063677 Clé InChI: ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N Nom de l’IUPAC: Bicyclo[2.2.1]Heptan-2-OL SOURIRES: OC1CC2CCC1C2