accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4887-82-5

ClNHN

CAS RN 4887-82-5

IUPAC Nor: 6-chloro-1H-1,3-benzodiazole
Synonymes: 5-chloro-3H-1,3-benzodiazole
Poids moléculaire (g/mol): 152.58
Formule moléculaire: C7H5ClN2
InChi Key: NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2N=CNC2=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats