CAS RN 48208-26-0
IUPAC Nor:
2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Synonymes:
2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
334.33
Formule moléculaire:
C19H14N2O4
InChi Key:
HPTXLHAHLXOAKV-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
1
–
3
de
3
résultats
1
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de la méthyltransférase à ADN
CAS: 48208-26-0 Formule moléculaire: C19H14N 2O4 Synonyme: RG108; N-Phthalyl-L-tryptophane
2
N-Phthalyl-L-tryptophane 98,0+%, TCI America™
CAS: 48208-26-0 Formule moléculaire: C19H14N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 334.331 Numéro MDL: MFCD08705332 Clé InChI: HPTXLHAHLXOAKV-MRXNPFEDSA-N Synonyme: 2r-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-1h-indol-3-yl propanoic acid,r-2-1,3-dioxoisoindoline-2-yl-3-1h-indole-3-yl propanoic acid PubChem CID: 702560 Nom de l’IUPAC: (2R)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)acide propanoïque SOURIRES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)C(CC3=CNC4=CC=CC=C43)C(=O)O
3
R&D Systems™ RG 108
CAS: 48208-26-0 Formule moléculaire: C19H14N2O4