CAS RN 480-91-1
IUPAC Nor:
2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Synonymes:
2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Poids moléculaire (g/mol):
133.15
Formule moléculaire:
C8H7NO
InChi Key:
PXZQEOJJUGGUIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1NCC2=CC=CC=C12
1
–
2
de
2
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
1-Isoindolinone
1-Isoindolinone
CAS: 480-91-1 Formule moléculaire: C8H7NO Poids moléculaire (g/mol): 133.15 Clé InChI: PXZQEOJJUGGUIB-UHFFFAOYSA-N Nom de l’IUPAC: 2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one SOURIRES: O=C1NCC2=CC=CC=C12
2
Isoindoline-1-1 98,0+%, TCI America™
CAS: 480-91-1 Formule moléculaire: C8H7NO Poids moléculaire (g/mol): 133.15 Numéro MDL: MFCD03085939 Clé InChI: PXZQEOJJUGGUIB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one PubChem CID: 10199 ChEBI: CHEBI:74235 Nom de l’IUPAC: 2,3-dihydroisoindol-1-one SOURIRES: C1C2=CC=CC=C2C(=O)N1