missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoindoline-1-1 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I10645G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I10645G 5 g
I10641G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I10645G Fournisseur TCI America Code fournisseur I10645G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 480-91-1
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD03085939
Clé InChI PXZQEOJJUGGUIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one
PubChem CID 10199
ChEBI CHEBI:74235
Nom de l’IUPAC 2,3-dihydroisoindol-1-one
SOURIRES C1C2=CC=CC=C2C(=O)N1

Spécifications

Nom ou substance chimique Isoindolin-1-one
Point de fusion 151 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 337 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 133.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline