CAS RN 478706-06-8
IUPAC Nor:
9-octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Synonymes:
9-octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Poids moléculaire (g/mol):
531.35
Formule moléculaire:
C32H47B2NO4
InChi Key:
VWWIAQNEZFWMFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCN1C2=C(C=C(C=C2)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
1
–
1
de
1
résultats
1
9-n-octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™
CAS: 478706-06-8 Formule moléculaire: C32H47B2NO4 Poids moléculaire (g/mol): 531.351 Numéro MDL: MFCD23703113 Clé InChI: VWWIAQNEZFWMFK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 9-n-Octyl-9H-carbazole-3,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester PubChem CID: 58121526 Nom de l’IUPAC: 9-octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole SOURIRES: B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N(C4=C3C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C)CCCCCCCC