missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-n-octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O04975G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O04975G 5 g
O04971G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. O04975G Fournisseur TCI America Code fournisseur O04975G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 478706-06-8
Formule moléculaire C32H47B2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 531.351
Numéro MDL MFCD23703113
Clé InChI VWWIAQNEZFWMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-n-Octyl-9H-carbazole-3,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester
PubChem CID 58121526
Nom de l’IUPAC 9-octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N(C4=C3C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C)CCCCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-n-Octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Point de fusion 132 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 531.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline