CAS RN 4706-81-4
IUPAC Nor:
tetradecan-2-ol
Synonymes:
2-tetradecanol
Poids moléculaire (g/mol):
214.39
Formule moléculaire:
C14H30O
InChi Key:
BRGJIIMZXMWMCC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCC(C)O
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Tétradecanol 95,0+%, TCI America™
CAS: 4706-81-4 Formule moléculaire: C14H30O Poids moléculaire (g/mol): 214.393 Numéro MDL: MFCD00004552 Clé InChI: BRGJIIMZXMWMCC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-tetradecanol,sec-tetradecyl alcohol,tetradecanol-2,sec-tetradecanol,1-methyl-tridecanol,2-tetradecyl alcohol PubChem CID: 20831 ChEBI: CHEBI:84284 Nom de l’IUPAC: Tetradecan-2-OL SOURIRES: CCCCCCCCCCCCC(C)O