accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3C(S)(R)CH3O

CAS RN 464-49-3

IUPAC Nor: (1R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Synonymes: (+-)-camphor caswell no. 155 norcamphor, 1,7,7-trimethyl- camphor, (1r)-isomer synthetic camphor camphor, synthetic camphor usp camphor, (1s)-isomer epa pesticide chemical code 015602 (1s)-camphor
Poids moléculaire (g/mol): 152.24
Formule moléculaire: C10H16O
InChi Key: DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
SMILES: CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Point d’ébullition 
  • (5)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)