CAS RN 4521-31-7
IUPAC Nor:
[2-(hydroxymethyl)phenyl]sulfanide
Synonymes:
[2-(hydroxymethyl)phenyl]sulfanide
Poids moléculaire (g/mol):
139.19
Formule moléculaire:
C7H7OS
InChi Key:
FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
OCC1=CC=CC=C1[S-]
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Alcool mercaptobenzylique, technicien 90%
2-Alcool mercaptobenzylique, technicien 90%
CAS: 4521-31-7 Formule moléculaire: C7H8OS Poids moléculaire (g/mol): 140.2 Numéro MDL: MFCD00014448 Clé InChI: FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-mercaptobenzyl alcohol,2-mercaptophenyl methanol,o-mercaptobenzyl alcohol,2-sulfanylphenyl methanol,2-mercaptobenzylalcohol,2-hydroxymethyl thiophenol,benzenemethanol, 2-mercapto,hydroxymethylthiophenol,o-mercaptobenzylalcohol,acmc-1csoz PubChem CID: 138278 Nom de l’IUPAC: (2-sulfanylphényl)méthanol SOURIRES: C1=CC=C(C(=C1)CO)S