accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2FF

CAS RN 4519-40-8

IUPAC Nor: 2,3-difluoroaniline
Synonymes: 2,3-difluoroaniline
Poids moléculaire (g/mol): 129.11
Formule moléculaire: C6H5F2N
InChi Key: YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC(F)=C1F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats