missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Difluoroaniline 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D25955G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D25955G 5 g
D25951G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D25955G Fournisseur TCI America Code fournisseur D25955G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4519-40-8
Formule moléculaire C6H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 129.11
Numéro MDL MFCD00010298
Clé InChI YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-difluorobenzenamine, 2,3-difluorophenylamine, benzenamine, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro-phenylamine, difluoraniline, pubchem1530, acmc-1aiiw, 2,3-difluorobenzenamine?, 2,3-difluorophenyl amine, 2,3-difluoroaniline
PubChem CID 78278
Nom de l’IUPAC 2,3-difluoroaniline
SOURIRES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3-Difluoroaniline
Point d’ébullition 69 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2810
Poids de formule 129.11
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide