CAS RN 4518-94-9
IUPAC Nor:
dichloro(methyl)propylsilane
Synonymes:
dichloro(methyl)propylsilane
Poids moléculaire (g/mol):
157.11
Formule moléculaire:
C4H10Cl2Si
InChi Key:
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC[Si](C)(Cl)Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Méthylpropyldichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
Méthylpropyldichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 4518-94-9 Formule moléculaire: C4H10Cl2Si Poids moléculaire (g/mol): 157.12 Clé InChI: GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: methylpropyldichlorosilane,silane, dichloromethylpropyl,dichloromethylpropylsilane,n-propylmethyldichlorosilane,dichloro methyl propylsilane,dichloromethylpropyl-silan,n-propyl methyl dichlorosilane,dichloro methyl propyl silane,dichloro methyl propylsilane gc PubChem CID: 78275 Nom de l’IUPAC: dichloro-méthyl-propylsilane SOURIRES: CCC[Si](C)(Cl)Cl