accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOOO

CAS RN 4415-87-6

IUPAC Nor: 4,9-dioxatricyclo[5.3.0.0²,⁶]decane-3,5,8,10-tetrone
Synonymes: 4,9-dioxatricyclo[5.3.0.0²,⁶]decane-3,5,8,10-tetrone
Poids moléculaire (g/mol): 196.11
Formule moléculaire: C8H4O6
InChi Key: YGYCECQIOXZODZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1OC(=O)C2C1C1C2C(=O)OC1=O
Forme physique 
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats