missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4-Dianhydride cyclobutanetétracarboxylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C22625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C22625G 5 g
C22621G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C22625G Fournisseur TCI America Code fournisseur C22625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 4415-87-6 | C8H4O6 | 196.114 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 4415-87-6
Formule moléculaire C8H4O6
Poids moléculaire (g/mol) 196.114
Numéro MDL MFCD00004944
Clé InChI YGYCECQIOXZODZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 107280
SOURIRES C12C(C3C1C(=O)OC3=O)C(=O)OC2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Dianhydride
Point de fusion 285 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 196.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-6721
TSCA Non