accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4385-04-0

IUPAC Nor: hexyldimethylazanium
Synonymes: hexyldimethylazanium
Poids moléculaire (g/mol): 130.25
Formule moléculaire: C8H20N
InChi Key: QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CCCCCC[NH+](C)C
Point d’ébullition 
  • (5)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats