CAS RN 42248-31-7
IUPAC Nor:
6-chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
Synonymes:
6-chloro-4-oxochromene-3-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
208.6
Formule moléculaire:
C10H5ClO3
InChi Key:
LIGLNCRTMDRUAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
6-Chloro-3-formylchromone 98,0+%, TCI America™
CAS: 42248-31-7 Formule moléculaire: C10H5ClO3 Poids moléculaire (g/mol): 208.597 Numéro MDL: MFCD00139138 Clé InChI: LIGLNCRTMDRUAO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 6-chloro-3-formylchromone,6-chloro-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde,chembl84898,4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-chloro-4-oxo,6-chloro-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,zlchem 688,3-formyl-6-chlorochromone,6-chlorochromone-3-carboxaldehyde,6-chloro-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde,6-chloro-4-oxo-1-benzopyran-3-carboxaldehyde PubChem CID: 463777 Nom de l’IUPAC: 6-chloro-4-oxochromène-3-carbaldehyde SOURIRES: C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)C(=CO2)C=O