accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4162-45-2

CH3H3CBrOHOBrBrOHOBr

CAS RN 4162-45-2

IUPAC Nor: 2-(2,6-dibromo-4-{2-[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propan-2-yl}phenoxy)ethan-1-ol
Synonymes: ethoxylated tetrabromobisphenol A
Poids moléculaire (g/mol): 631.98
Formule moléculaire: C19H20Br4O4
InChi Key: RVHUMFJSCJBNGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C1=CC(Br)=C(OCCO)C(Br)=C1)C1=CC(Br)=C(OCCO)C(Br)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats