accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3CCH3OH3CHOCH3H3COH

CAS RN 40278-59-9

IUPAC Nor: 4,4,4',4',7,7'-hexamethyl-3,3',4,4'-tetrahydro-2,2'-spirobi[[1]benzopyran]-6,6'-diol
Synonymes: 4,4,4',4',7,7'-hexamethyl-3H,3'H-2,2'-spirobi[[1]benzopyran]-6,6'-diol
Poids moléculaire (g/mol): 368.47
Formule moléculaire: C23H28O4
InChi Key: HPPJCHQXOCLCJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(O)C=C2C(OC3(CC2(C)C)CC(C)(C)C2=CC(O)=C(C)C=C2O3)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats