CAS RN 4027-57-0
IUPAC Nor:
ethyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Synonymes:
ethyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
154.17
Formule moléculaire:
C7H10N2O2
InChi Key:
BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
1
–
2
de
2
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Éthyle 3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%
Éthyle 3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%
CAS: 4027-57-0 Formule moléculaire: C7H10N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 154.17 Numéro MDL: MFCD00052514 Clé InChI: BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 77645 Nom de l’IUPAC: éthyle 5-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylate SOURIRES: CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
2
Éthyle 3-méthylpyrazole-5-carboxylate 98,0+%, TCI America™
CAS: 4027-57-0 Formule moléculaire: C7H10N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 154.17 Numéro MDL: MFCD00052514 Clé InChI: BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 77645 Nom de l’IUPAC: éthyle 5-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylate SOURIRES: CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1