CAS RN 401-94-5
IUPAC Nor:
3-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Synonymes:
3-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol):
206.12
Formule moléculaire:
C7H5F3N2O2
InChi Key:
LTVWXWWSCLXXAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline, 98%
3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline, 98%
CAS: 401-94-5 Formule moléculaire: C7H5F3N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 206.124 Numéro MDL: MFCD00061229 Clé InChI: LTVWXWWSCLXXAT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-nitro-5-trifluoromethyl aniline,3-amino-5-nitrobenzotrifluoride,3-amino-5-trifluoromethyl nitrobenzene,3-nitro-5-trifluoromethyl-phenylamine,3-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine,5-nitro-3-trifluoromethyl phenylamine,benzenamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl,pubchem2558,pubchem2795,ksc915s5r PubChem CID: 2775709 Nom de l’IUPAC: 3-nitro-5-(trifluorométhyl)aniline SOURIRES: C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F