accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 399-31-5

CH3ONHF

CAS RN 399-31-5

IUPAC Nor: N-(2-fluorophenyl)acetamide
Synonymes: 2-fluoroacetanilide
Poids moléculaire (g/mol): 153.16
Formule moléculaire: C8H8FNO
InChi Key: AUZPZBPZWHEIDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC=CC=C1F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats