CAS RN 392-95-0
IUPAC Nor:
2-chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Synonymes:
2-chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol):
270.55
Formule moléculaire:
C7H2ClF3N2O4
InChi Key:
RLXKADBMLQPLDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC(=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluorure 99,0+%, TCI America™
CAS: 392-95-0 Formule moléculaire: C7H2ClF3N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 270.55 Numéro MDL: MFCD00007076 Clé InChI: RLXKADBMLQPLDV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride,2-chloro-1,5-dinitro-3-trifluoromethyl benzene,benzene, 2-chloro-1,5-dinitro-3-trifluoromethyl,2-chloro-3,5-binitrotrifluorotoluene,pubchem4846,2-chlor-1,5-dinitro-3-trifluormethyl benzol,ksc914e2d,labotest-bb lt00159813,labotest-bb lt03380099,2-chloro-3,5-dinitro-benzotrifluoride PubChem CID: 67851 Nom de l’IUPAC: 2-chloro-1,5-dinitro-3-(trifluorométhyl)benzène SOURIRES: [O-][N+](=O)C1=CC(=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O