accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOHOOCH3N

CAS RN 389-08-2

IUPAC Nor: 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Synonymes: nalidixic acid dixinal negram NegGram nalidixic acid (substance) nalurin urodixin acide nalidixico nalidixic acid USP27 dixiben
Poids moléculaire (g/mol): 232.24
Formule moléculaire: C12H12N2O3
InChi Key: MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (6)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)