CAS RN 386706-33-8
IUPAC Nor:
dipalladium(2+) bis(di-tert-butyl(chloro)phosphane) tetrachloride
Synonymes:
dipalladium(2+) bis(di-tert-butyl(chloro)phosphane) tetrachloride
Poids moléculaire (g/mol):
715.95
Formule moléculaire:
C16H36Cl6P2Pd2
InChi Key:
NJIMMSLZDJFGSV-UHFFFAOYSA-J
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++].[Pd++].CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
[Di-tert-butyl(chloro)phosphine]dichlore di-dichlorure di-balladium(II) 97,0+%, TCI America™
CAS: 386706-33-8 Formule moléculaire: C16H36Cl6P2Pd2 Poids moléculaire (g/mol): 715.952 Numéro MDL: MFCD05664440 Clé InChI: NJIMMSLZDJFGSV-UHFFFAOYSA-J Synonyme: Dichloro[di-tert-butyl(chloro)phosphine]palladium(II) Dimer PubChem CID: 53384540 Nom de l’IUPAC: ditert-butyl(chloro)phosphane; palladium (2+); Tétrachlorure SOURIRES: CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd+2].[Pd+2]