accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 379215-40-4

IUPAC Nor: nonadecafluorodecanenitrile
Synonymes: nonadecafluorodecanenitrile
Poids moléculaire (g/mol): 495.09
Formule moléculaire: C10F19N
InChi Key: QXBUHLMUCFBZOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats