CAS RN 375387-13-6
IUPAC Nor:
nickel(2+) bis(2-amino-5-methylbenzene-1-sulfonate)
Synonymes:
nickel(2+) bis(2-amino-5-methylbenzenesulfonate)
Poids moléculaire (g/mol):
431.1
Formule moléculaire:
C14H16N2NiO6S2
InChi Key:
JFVHHXOSEDMKHN-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Ni++].CC1=CC(=C(N)C=C1)S([O-])(=O)=O.CC1=CC(=C(N)C=C1)S([O-])(=O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Nickel(II) 2-amino-5-méthylbenzonsulfonate 95,0+%, TCI America™
CAS: 375387-13-6 Formule moléculaire: C14H16N2NiO6S2 Poids moléculaire (g/mol): 431.103 Numéro MDL: MFCD00135316 Clé InChI: JFVHHXOSEDMKHN-UHFFFAOYSA-L Synonyme: 4-Aminotoluene-3-sulfonic Acid Nickel(II) Salt, 4-Methylaniline-2-sulfonic Acid Nickel(II) Salt, Nickel(II) 4-Aminotoluene-3-sulfonate, Nickel(II) 4-Methylaniline-2-sulfonate, p-Toluidine-2-sulfonic Acid Nickel(II) Salt, 2-Amino-5-methylbenzenesulfonic Ac PubChem CID: 53384453 Nom de l’IUPAC: 2-amino-5-méthylbenzonate; nickel(2+) SOURIRES: CC1=CC(=C(C=C1)N)S(=O)(=O)[O-].CC1=CC(=C(C=C1)N)S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]