CAS RN 374-32-3
IUPAC Nor:
2,2,3,3-tetrafluorocyclobutan-1-ol
Synonymes:
2,2,3,3-tetrafluorocyclobutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol):
144.07
Formule moléculaire:
C4H4F4O
InChi Key:
FNENUTDUAXPVTF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC1CC(F)(F)C1(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol, 95%
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol, 95%
CAS: 374-32-3 Formule moléculaire: C4H4F4O Poids moléculaire (g/mol): 144.069 Numéro MDL: MFCD00190085 Clé InChI: FNENUTDUAXPVTF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,2,3,3-tetrafluorocyclobutanol,cyclobutanol, 2,2,3,3-tetrafluoro,cyclobutanol,2,2,3,3-tetrafluoro PubChem CID: 2776621 Nom de l’IUPAC: 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutan-1-ol SOURIRES: C1C(C(C1(F)F)(F)F)O