missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol, 95%

Numéro de catalogue. AAL1918606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1918606 5 g
AAL1918603 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1918606 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1918606
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 374-32-3 | C4H4F4O | 144,069 g/mol

Le 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.

Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 374-32-3
Formule moléculaire C4H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 144.069
Numéro MDL MFCD00190085
Clé InChI FNENUTDUAXPVTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3-tetrafluorocyclobutanol, cyclobutanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, cyclobutanol,2,2,3,3-tetrafluoro
PubChem CID 2776621
Nom de l’IUPAC 2,2,3,3-tétrafluorocyclobutan-1-ol
SOURIRES C1C(C(C1(F)F)(F)F)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Densité 1.414
Point d’ébullition 155 °C à 157 °C
Point d’éclair 44 °C (111 °F)
Indice de réfraction 1.368
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 2429286
Renseignements sur la solubilité Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau.
Poids de formule 144.07
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALCOHOLS, N.O.S.
TSCA Non

RUO – Usage réservé à la recherche