accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 36653-82-4

IUPAC Nor: hexadecan-1-ol
Synonymes: cetyl alcohol exxal 16 eutanol G16 normal primary hexadecyl alcohol lorol 24 epa pesticide chemical code 001508 fema number 2554 N-hexadecyl alcohol ceraphyl ica cetyl alcohol (substance)
Poids moléculaire (g/mol): 242.45
Formule moléculaire: C16H34O
InChi Key: BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCO
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (11)
Point d’ébullition 
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Niveau 
  • (7)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (9)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)