missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool cétylique, NF, 90-102%, Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ Chemical L’alcool cétylique, NF, est utilisé comme stabilisateur d’émulsion, opacifiant, émollient et tensioactif. Les produits de qualité NF de Spectrum Chemical sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cetyl Alcohol |
| CAS % maximal | 100% |
| Point d’ébullition | 344 °C (651,2 °F) |
| Résidus de calcination | 0.1% |
| Emballage | Fût en fibre |
| Quantité | 45 kg |
| Pourcentage de pureté | 90-102% |
| Niveau | NF |
| Forme physique | Poudre ou solide cireux |