CAS RN 3562-73-0
CAS RN 3562-73-0
IUPAC Nor:
1-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}ethan-1-ol
Synonymes:
1-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}ethanol
Poids moléculaire (g/mol):
198.27
Formule moléculaire:
C14H14O
InChi Key:
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98.0+%, TCI America™
CAS: 3562-73-0 Formule moléculaire: C14H14O Poids moléculaire (g/mol): 198.265 Numéro MDL: MFCD00016859 Clé InChI: GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-4-biphenylyl ethanol,4-1-hydroxyethyl biphenyl,1-biphenyl-4-yl ethanol,diascleril,difencol,drucoles,1-4-phenylphenyl ethanol,1-4-biphenyl ethanol,4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl,1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol CID PubChem: 96176 Nom IUPAC: 1-(4-phenylphenyl)ethanol SMILES: CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O