CAS RN 35340-49-9
IUPAC Nor:
2-[3,6-bis(acetyloxy)-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid
Synonymes:
2-[3,6-bis(acetyloxy)-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
418.4
Formule moléculaire:
C24H18O7
InChi Key:
YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)C1=C(O2)C=C(OC(C)=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Dihydrofluorescéine diacétate, 97%
CAS: 35340-49-9 Formule moléculaire: C24H18O7 Poids moléculaire (g/mol): 418.401 Numéro MDL: MFCD00005056 Clé InChI: YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: dihydrofluorescein diacetate,2-3,6-diacetoxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid,diacetyldihydrofluorescein,2-3,6-diacetoxy-9h-xanth-9-yl benzoic acid,2-3,6-bis acetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid,dihydrofluorescein diacetate h2fda,2-3,6-diacetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid,2-3,6-bis acetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid # PubChem CID: 629056 Nom de l’IUPAC: 2-(3,6-diacétyloxy-9H-xanthene-9-yl)acide benzoïque SOURIRES: CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C(C3=C(O2)C=C(C=C3)OC(=O)C)C4=CC=CC=C4C(=O)O