accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOCH2OOH2COOCH2

CAS RN 3524-68-3

IUPAC Nor: 3-hydroxy-2,2-bis[(prop-2-enoyloxy)methyl]propyl prop-2-enoate
Synonymes: pentaerythrityl triacrylate
Poids moléculaire (g/mol): 298.29
Formule moléculaire: C14H18O7
InChi Key: HVVWZTWDBSEWIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats