CAS RN 347-42-2
CAS RN 347-42-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(Trifluoromethyl)quinoline, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 347-42-2 Formule moléculaire: C10H6F3N Poids moléculaire (g/mol): 197.16 Numéro MDL: MFCD01862002 Clé InChI: YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-trifluoromethyl quinoline,2-trifluoromethyl-quinoline,pubchem23495,trifluoromethyl quinoline,quinoline,2-trifluoromethyl CID PubChem: 2777805 Nom IUPAC: 2-(trifluoromethyl)quinoline SMILES: FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1