accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 34393-59-4

NaOPOOOPOOO(R)O(R)(R)OH(S)HONNONH2NaNa

CAS RN 34393-59-4

IUPAC Nor: trisodium ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
Synonymes: trisodium cytidine 5'-diphosphate
Poids moléculaire (g/mol): 469.12
Formule moléculaire: C9H12N3Na3O11P2
InChi Key: JENUKVZGXGULDX-LLWADOMFSA-K
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)