CAS RN 3406-03-9
IUPAC Nor:
2-(benzenesulfonyl)-1-phenylethan-1-one
Synonymes:
2-(benzenesulfonyl)-1-phenylethanone
Poids moléculaire (g/mol):
260.31
Formule moléculaire:
C14H12O3S
InChi Key:
DREVPGKOIZVPQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C(CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Phénylsulfonylacétophène 98,0+%, TCI America™
CAS: 3406-03-9 Formule moléculaire: C14H12O3S Poids moléculaire (g/mol): 260.31 Numéro MDL: MFCD00025043 Clé InChI: DREVPGKOIZVPQV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-phenylsulfonyl acetophenone,2-phenylsulfonylacetophenone,1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethanone,acetophenone, 2-phenylsulfonyl,2-benzenesulfonyl-1-phenylethanone,ethanone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl,1-phenyl-2-phenylsulphonyl ethan-1-one,alpha-phenylsulfonylacetophenone,2-benzenesulfonyl-1-phenylethan-1-one,1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethan-1-one PubChem CID: 76949 Nom de l’IUPAC: 2-(benzènsulfonyl)-1-phénylétane SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2